Wichtige Dokumente
ZLXLKITUV57L1
Milli-Q
UV-Lampe 254 nm 57 W
Bactericidal UV lamp
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
254 nm (wavelength)
Leistungsaufnahme
57 W
Kompatibilität
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Die bakterizide UV-Lampe inaktiviert Bakterien und reduziert die Notwendigkeit für eine häufige Systemdesinfektion.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: UV-Bestrahlung
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt stellt Wasser bereit, das einer bakteriziden UV-Lampe ausgesetzt wurde und ist ein Gerät, das die Anforderungen des US-Bundesgesetzes für Insektizide, Fungizide und Rodentizide (FIRFA) erfüllt. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem USB-Stick in der Systembox)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.