Merck
ZLXUVLP01
Milli-Q
Bakterizide UV-Lampe
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs water systems
Synonym(e):
Bakterizide UV-Lampe
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
Verpackung
pkg of 1 unit
UV-Absorption
λ: 254 nm Amax
Kompatibilität
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die bakterizide UV-Lampe ist ein eingebautes Gerät zur Senkung des Bakteriengehalts in Wasser, bevor es in einem Polyethylen-Behälter (PE-Behälter) gelagert wird.
Anwendung
Diese UV-Lampe tötet Bakterien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 254-nm-Quecksilber-UV-Lampe
  • Bakterizide Technologie
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany