Merck
SLFH02510
Milli-Q
Tankbelüftungsfilter: Millex®-FH, 0,45 μm
For use with Direct-Q® (1997-2010) / AFS® (2003-2012) / Simplicity® systems with integrated storage tanks of 2 / 3.5 / 10 L capacity
Synonym(e):
Belüftungsfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
PTFE
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Verpackung
pkg of 10 units
Höhe
2.5 cm (1 in.)
Porengröße
0.45 μm pore size
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Direct-Q®
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Bei Entnahme von Wasser aus dem Tank strömt Luft ein, um die Wassermenge zu ersetzen. Der Belüftungsfilter dient zur Reinigung der in den Tank einströmenden Luft. Mit dem Tankbelüftungsfilter: Millex®-FH, 0,45 μm, soll vermieden werden, dass luftübertragene Verunreinigungen in die Vorratstanks mit integrierten Simplicity® Systemen gelangen.
Anwendung
Der Tankbelüftungsfilter: Millex®-FH, 0,45 μm, kann mit in Vorratstanks integrierten Direct-Q® / AFS® / Simplicity® Systemen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil des Tankbelüftungsfilters (SLFH02510): Millex®-FH, 0,45 μm.
  • Aus hydrophober PTFE-Filtermembran gefertigt.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,45-μm-Membranen filtriertes Wasser. Bitte beziehen Sie sich auf den Abschnitt „Installation“ im Systemgerätehandbuch (auf dem USB-Stick in der Systemkiste verfügbar).
  • Lagerungshinweis: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany