ZEQ7008T0C
Milli-Q® EQ 7008 Ultrapure and Pure Water Purification System
The Milli-Q®water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 8 L/hour
Synonym(e):
Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure and Pure Water Purification System
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® EQ
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
160 L/day max. usage
27.4 kg operating weight (60.4 lb) (system and system mounted POD)
8 L/hr make-up flow rate
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
Höhe System
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb (Product Water)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Allgemeine Beschreibung
Eine Reihe intelligenter Konstruktionsmerkmale und technologischer Innovationen macht dieses System benutzerfreundlich und reduziert seine Umweltbelastung im Vergleich zu der früheren Generation des Milli-Q® Direct-Systems.
Das System umfasst drei einzelne Komponenten, die entfernt von der Aufbereitungseinheit installiert werden können:
- Ein großer 7-Zoll-Touchscreen (18 cm), der eine intuitive Systemsteuerung, schnellen Datenzugriff und Qualitätsüberwachung auf einen Blick ermöglicht, kann bis zu 3 m entfernt von dem System platziert werden.
- Die ergonomische Q-POD® Abgabevorrichtung bietet 3 Durchflussraten, ‘Check- & Dispense’-Leuchten und eine abschließende Hochreinigung, die auf die Anforderungen der Anwendung ausgelegt ist. Er kann an dem System oder in bis zu 3 m Entfernung von dem System an der Wand angebracht werden.
- Ein intelligenter Wasserlagertank, der maximalen Schutz vor externen Kontaminationsquellen bietet.
Anwendung
Es wird auch zur Verwendung in Life-Science-Bereichen wie Zellbiologie, Molekularbiologie, Biochemie und für innovative Nachweisverfahren empfohlen.
Umkehrosmosewasser (RO, Typ 3), das von diesem System hergestellt wird, kann für Gerätespeisung, Vivarium, aquatische Lebensräume und Pflanzen eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Liefert ultrareines Wasser direkt aus einer Leitungswasserquelle.
- Die intelligente Reinwasserlagerlösung bietet multigezielten Schutz zum Sichern der Wasserqualität.
- IPAK Meta® und IPAK Quanta® Hochreinigungskartuschen entfernen Ionen aus reinem Wasser bis in den Spurenbereich.
- Die Q-POD® Abgabevorrichtung bietet eine flexible Abgabe von Wasser mit 3 manuell einstellbaren Durchflussraten.
- ‘Check & Dispense’-Leuchten am Q-POD®-Arm gewährleisten, dass das System bereit ist sowie eine optimale Abgabe.
- Volumetrische One-Touch-Dosierung von 100 ml bis 25 l in Schritten von 100 ml.
- Die Abgabevorrichtung und der HMI Touchscreen können in bis zu 3 m Entfernung von dem System angebracht werden.
- Liefert gleichbleibend ultrareines Wasser mit einem geringen gesamten organischen Kohlenstoffgehalt (TOC = 5 ppb).
- Ein nutzerfreundlicher, intuitiver HMI Touchscreen vereinfacht die Systemnutzung und den Datenzugriff.
- Die Qualitätsüberwachung auf einen Blick liefert wesentliche Informationen zur Wasserqualität (Widerstandskraft, Temperatur, TOC-Angabe und Wasserzirkulationszustand) auf der Touchscreen-Schnittstelle.
- Der proprietäre Inline-TOC-Indikator misst am Einsatzort. Die Messung erscheint 90 Sekunden nach jeder Abgabe auf der Anzeige.
- e-Sure-Tags an allen Systemverbrauchsmaterialien, einschließlich Anwendungs-POD-Paks, ermöglichen eine vollständige Datennachverfolgbarkeit.
- Flexible, platzsparende Installationsoptionen: auf oder unter einem Arbeitstisch oder mit Wandhalterung.
- Eine praktische, handfreie Option mit Abgabepedal reduziert das Kontaminationsrisiko.
- Der Lab-Close-Modus minimiert den Wasser- und Energieverbrauch, wenn das System für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
- Einfache und sorgenfreie Wartung: Automatische Benachrichtigungen informieren über einen erforderlichen Kartuschenaustausch.
- Hergestellt in einer durch ISO 9001 und IOS 14001 zertifizierten Produktionsstätte.
- Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot aus Dienstleistungen, einschließlich zeitsparenden MyMilli-Q™ Digital Services.
Komponenten
- Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
- Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
- Diese Katalognummer enthält die Wasseraufbereitungseinheit und den HMI Touchscreen.
- Diese Katalognummer enthält keine Q-POD® Abgabevorrichtung für ultrareines Wasser, keine Verbrauchsmaterialien, kein Zubehör und keine anderen Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
- Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
consumable