Merck
TANKT0PA1
Milli-Q
Milli-Q® EQ Lagertankdeckel-Baugruppe
Limits bacterial growth in the reservoir and protects stored pure water from airborne contaminants.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
28 V
Leistungsmerkmale
protects against biofilm buildup in the reservoir
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Parameter
265 nm (bactericidal UV lamp)
Einheit H × B × T
10 cm (3.9 in.) × 26 cm (10.2 in.) × 26 cm (10.2 in.)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® tanks
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Dieses Lagertankzubehör umfasst das automatische Desinfektionsmodul (ASM) und einen Verbinder zum Montieren eines Tankbelüftungsfilters (nicht enthalten).
Die ASM-Einheit mit integrierter quecksilberfreier ech2o® UVC-LED-Lampe, die Licht mit 265 nm emittiert, bestrahlt das gespeicherte Wasser und die Tankwände regelmäßig, wodurch Bakterienwachstum und Biofilmbildung verhindert werden. Die Lagertankdeckelbaugruppe ermöglicht das Verbinden von bis zu 3 Wasseraufbereitungssystemen mit einem Tank (25 l, 50 l oder 100 l) und überträgt ein Tankfüllstandsignal an das/die verbundene(n) System(e).
Zur Verwendung mit Milli-Q® IX/IQ 7003/05/10/15 und Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Bietet eine luftdichte Versiegelung des Milli-Q® IQ/IX/EQ Lagertankrahmens (25 l, 50 l und 100 l).
Sonstige Hinweise
Der Milli-Q® IQ/IX/EQ Lagertankrahmen (25 l, 50 l oder 100 l) muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
Rechtliche Hinweise
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany