Wichtige Dokumente
ZFC0NN2ST
Milli-Q
Verbinder 2 m
Connects a system to a tank, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonym(e):
2-m-Verbindersystem zu Tank
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 pieces
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Länge
2 m , Cable
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Dieser 2-m-Verbinder ist ein Installationszubehör, das zum Verbinden eines Tanks mit Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 und Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wassersystemen verwendet wird. Er fasst hydraulische und elektrische Verbindungen in einer Hülle mit 2 m Länge zusammen. Eine 5 m lange Version des Verbinders (ZFC0NN5ST) ist ebenfalls erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lässt Sie einen Tank in bis zu 2 m Entfernung von dem System installieren
  • Erzielen Sie eine saubere Installation und Integration, indem Sie Schläuche und Kabel in einer einzelnen weißen Hülle zusammenfassen
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany