ZFC0NN5ST
Verbinder 5 m
Connects a system to a tank, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonym(e):
5-m-Verbinder, System zu Tank
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
For System to tank connection
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Kabel L
5 m
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Lässt Sie einen Tank in bis zu 5 m Entfernung von dem System installieren
- Erzielen Sie eine saubere Installation und Integration, indem Sie Schläuche und Kabel in einer einzelnen weißen Hülle zusammenfassen