ZLXL00P20
20-m-Schlauch 10x16 mit Schnittstellen für einen Kreislauf
For addition of single remote Point Of Delivery (POD) on the water distribution loop
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 unit
Länge
20 m , Tube
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Diese 20-m-Kreislaufoption wird verwendet, um einen einzelnen Fern-Point-of-Delivery (POD) in dem Wasserverteilungskreislauf bereitzustellen.
Das Kit enthält 20 Meter 10x16-mm-Schläuche sowie Teile, die zum Schaffen eines Point-of-Delivery erforderlich sind. Der Point-of-Delivery kann zum Speisen von Wasser in ein Analysegerät oder anderes Gerät verwendet werden.
Das Kit enthält 20 Meter 10x16-mm-Schläuche sowie Teile, die zum Schaffen eines Point-of-Delivery erforderlich sind. Der Point-of-Delivery kann zum Speisen von Wasser in ein Analysegerät oder anderes Gerät verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany