Wichtige Dokumente
ZLXLP0D01
Milli-Q
Kreislauf-Entnahmepunkt-Schnittstellen-T-Ventil
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das Zubehör-Kit enthält Teile, um einen zweiten Entnahmepunkt zu dem Wasserverteilerkreislauf hinzuzufügen. Normalerweise weist der Verteilerkreislauf mindestens einen Entnahmepunkt auf. Das Zubehör ist erforderlich, wenn zusätzliche Entnahmepunkte geschaffen werden. Das Kit enthält eine „I“-Schlauchtülle 3/8“ (passt auf 10x16-Schläuche) für eine Verbindungsleitung, eine „T“-Verbindungsleitung 3/8“, Oeticker-Ringe, eine Wandhalterung für die Verbindungsleitung (zum Befestigen der „T“-Verbindungsleitung an der Wand), einen Clamp für die Verbindungsleitung und einen Kugelhahn.
Anwendung
Zum Hinzufügen eines zweiten Entnahmepunkts zu einem Verteilerkreislauf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Originalzubehör für Kreislauf-Entnahmepunkt-Schnittstelle-T-Ventil – ZLXLP0D01
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany