SLGV013SL
Millex®-GV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Millex-GV 0.22µm Filter Unit, Millex-GV 13MM Filter Unit, Millex-GV Filter Unit, Millex® (13 mm) Filterwith Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volumen
10 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Sterilisation oder Klärung wässriger Lösungen (Säuleneluate, Gewebekulturadditive, HPLC-Proben, Proteinpharmazeutika usw.) in Volumina von 0,5 bis 10 ml
- Geeignet zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter zur Sterilisation oder Klärung kleiner Lösungsmengen in der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie
- Zu den klinischen Vorteilen gehören die Entfernung von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für den Einmalgebrauch, pyrogenfrei und nicht toxisch
- Durapore®-Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit geringer Proteinbindung
- Lösungsmittelbeständig
- CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung