Merck
SLHV013SL
Millipore
Millex®-HV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Millex-HV 0.45µm Filter Unit, Millex-HV 13MM Filter Unit, Millex® (13 mm) Filter with Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
≥12 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volumen
10 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex®-HV-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Klärung wässriger Lösungen (Säuleneluate, Gewebekulturadditive, HPLC-Proben, Proteinpharmazeutika usw.) in Volumina von 0,5 bis 10 ml
  • Geeignet zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter zur Klärung kleiner Lösungsmengen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie
  • Zu den klinischen Vorteilen gehören die Reduktion von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für den Einmalgebrauch, pyrogenfrei und nicht toxisch
  • Durapore® Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit geringer Proteinbindung
  • Lösungsmittelbeständig
  • Mit CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Henrietta W Bennett et al.
Molecular biology of the cell, 31(7), 619-639 (2020-01-03)
Primary cilia in many cell types contain a periaxonemal subcompartment called the inversin compartment. Four proteins have been found to assemble within the inversin compartment: INVS, ANKS6, NEK8, and NPHP3. The function of the inversin compartment is unknown, but it