SLHV033R
Millex™-HV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
bidirectional
medical device
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
≥300 mL/min flow rate at 30 psi
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
- Krankenhausapotheke: Klärfiltration kleiner Mengen an Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
- Direkte Patientenversorgung: Entfernen von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bidirektionale Halterung der Filtermembran
- Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße.
- Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
- Membranfilter aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) in einem Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA)
- Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
- CE-Kennzeichnung