Merck
SLGPR33RB
Millipore
Millex Spritzenvorsatzfilter aus Polyethersulfon
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,22-μm-PES-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GP-Spritzenvorsatzfilter, Millipore Express® PES-Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter aus Polyethersulfon
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Produktlinie
Millex
Haltbarkeit
3 yr
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 250
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi (2.1 bar)
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Volumen
200 mL
Farbe
green
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥59 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Sterile Millex Spritzenvorsatzfilter eignen sich ideal zur Sterilisation von organischen Lösungsmitteln, wässrigen Lösungen oder Luft/Gas. Viele Probenvorbereitungsmethoden spezifizieren Millex Filter aufgrund ihrer unvergleichlichen, konstanten Qualität. Millex Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Totvolumen und schnellere Fließraten aus, sondern sie sind auch gegen höhere Betriebsdrücke beständig und mit zahlreichen Probenmaterialien und Lösungsmitteln chemisch kompatibel, wodurch extrahierbare Verunreinigungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Millex Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Sterilen Geräten liegt ein Qualitätszertifikat bei. Ausgewählte Geräte sind für medizinische Anwendungen gekennzeichnet.
Anwendung
Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen LösungenGeringe Proteinbindung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften & Vorteile:
  • Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
  • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
  • Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
  • Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf Anwendungen
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SLGP033RB in Ländern mit Einschränkungen.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany