SLGVS25XS
Dualex Schallkopfschutz (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, female Luer inlet slip, medical device
Synonym(e):
Millex-SP für medizinsche Anwendungen 0,22 µm, PVDF, 25 mm, durch Ethylenoxid sterilisiert
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Matrix
Durapel™
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer inlet slip
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schützt Patienten vor bakteriologischer und partikulärer Kreuzkontamination.
- Verhindert, dass Blut und Dialyseflüssigkeit empfindliche Transducer-Überwachungsgeräte beschädigen.
- Ausgestattet mit Luer-Lok®-Anschlüssen, ideal für den Einsatz in High-Flux-Hämodialysesystemen
- Die Membran ist oben versiegelt (weiblicher Luer-Anschluss) und kann in Hämodialyseanwendungen verwendet werden.
- CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung