MAB1961F
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, FITC conjugated
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1F6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable