Z277983
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −10-100 °C, accuracy: 2 °C
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments 9/2125
Temperaturmessbereich
−10-100 °C, accuracy: 2 °C
Allgemeine Beschreibung
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)