Z277975
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments 9/2120
Temperaturmessbereich
−40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
Allgemeine Beschreibung
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277975-1EA | 4061833335666 |