MAB1932
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 875A51
Synonym(e):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Fibronectin Antibody, mid-molecule, clone 875A51, clone 875A51, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
875A51, monoclonal
Speziesreaktivität
canine, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Microscopy
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable