DX1729
N,N-Dimethylformamid
Synonym(e):
Formic Acid Dimethylamide, FM approval, DMF, NSC 5356
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Haltbarkeit
24 mo. (from manufacture date)
Expl.-Gr.
15.2 %
Verunreinigungen
≤0.5 μeq/g Titrable acid
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 57.5 °C
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
UV-Absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List