Merck
DX1730
Supelco
N,N-Dimethylformamid
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Formic Acid Dimethylamide, DMF, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-679-5
Assay:
≥99.8% (GC)
bp:
153 °C (lit.)
Dampfdruck:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Haltbarkeit
24 mo. (from mfg date)
Expl.-Gr.
15.2 %
Verunreinigungen
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.15% Water (H2O)
≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Farbe
clearAPHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 57.5 °C
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Hinweis zur Analyse
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.8% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Free amine (as dimethylamine): 10ppm max
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.003meq/g max
Water (H2O): 0.15% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup