Merck
L091000
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
About This Item
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
Beilstein:
605365
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
bp:
153 °C (lit.)
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Expl.-Gr.
15.2 %
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
Farbe
clear
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Dimethylformamid (DMF) ist ein Amid, das als Mehrzweckreagenz fungiert. Es ist ein wirksames polares Lösungsmittel für verschiedene Verbindungen und ein Ligand für metallische Verbindungen. Es dient auch als wichtiges Zwischenprodukt und als elektrophiler oder nukleophiler Wirkstoff zur Vermittlung von Reaktionen, da es bei der Synthese von Substanzen seine eigenen H-, C-, N- und O-Atome liefert.
Anwendung
DMF ist ein weit verbreitetes polares Lösungsmittel, in dem organische, metallorganische und bioorganische Transformationen durchgeführt werden können. Es eignet sich auch als Lösungsmittel für viele hydrophobe organische Verbindungen und dient als Quelle für Bausteine bei verschiedenen organischen Synthesereaktionen.
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)