Merck
BX0212
Supelco
Benzene
OmniSolv®
Synonym(e):
Benzine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
200-753-7
bp:
80.1 °C/1013 hPa
Dampfdruck
101 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.03% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤2 ppm
Farbe
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C
Übergangstemp.
flash point -11 °C
Löslichkeit
1.88 g/L
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
UV-Absorption
λ: 280 nm Amax: ≤1.00
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OmniSolv®
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 280 nm1.00AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 330 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Cut-off280nm maxWater (H2O)0.03% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2