ABC60
Anti-Endostatin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Collagen alpha-1(XVIII) chain, Endostatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL18A1(80781)
mouse ... Col18A1(12822)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Endostatin in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
A ~28 kDa endostatin fragment has been observed in western blot as a result of MMP-7 cleavage of collagen XVIII (Chang, J., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci. 44:832).
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
A431 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable