AXYTXL10LR
MAXYMum Recovery® pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Corning
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TXL-10-L-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
0.1-10 μL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)