Alle Fotos(2)
Key Documents
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
Natrium-p-toluolsulfonat
About This Item
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H4SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
211-522-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
soluble 818 g/L
Dichte
1.55 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
932.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
500 °C - closed cup