Wichtige Dokumente
152536
Natrium-p-toluolsulfonat
95%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Funktionelle Gruppe
tosylate
SMILES String
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
932.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
500 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
152536-500G | 4061838740373 |
152536-100G | 4061838740366 |
152536-5G | 4061838740380 |