Merck
1.09613
Supelco
Toluol-4-Sulfonsäuremonohydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Toluol-4-Sulfonsäuremonohydrat, p-Toluolsulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-180-0
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
600 °C
Wirksamkeit
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
Verunreinigungen
≤0.1% Sulfated ash
pH-Wert
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp (Schmelzpunkt)
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Löslichkeit
750 g/L
Schüttdichte
510 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: TX0770; TX0770-3
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 99,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Sulphat (SO₄): ≤ 0,3 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,002 %
TLC-Test: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): 9,5–11,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2