Wichtige Dokumente
361566
Sigma-Aldrich
GSK-3-Inhibitor IV, SB -216763
Synonym(e):
GSK-3-Inhibitor IV, SB -216763, SB-216763
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H12Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)C2=C(C(=O)NC2=O)c3c4c([n](c3)C)cccc4
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
InChIKey
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable (Aryl, Indol) Maleimid-Verbindung, die als starker, selektiver, mit ATP konkurrierender Inhibitor der GSK-3-Aktivität wirkt (Ki = 9,1 nM für GSK-3α;). Bei einer Konzentration von 10 µ;M wurden 24 andere getestete Proteinkinasen nicht wesentlich gehemmt. Stimuliert Berichten zufolge die Glycogensynthese in humanen Chang-Leberzellen (EC50 = 3,6 µ;M) und induziert die Transkription des durch β;-Catenin-LEF/TCF (Lymphoid Enhancer Factor/T-Zellfaktor) regulierten Reportergens in menschlichen embryonalen HEK293-Nierenzelllinien. Bietet Schutz vor Polyglutamin-induziertem Tod in SK-N-SH- und COS-7-Zellen und senkt die durch Hypoxie induzierte Apoptose in VSMC- und COS-7-Zellen. Reduziert nachweislich die Expression von Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (PEPCK) und Glucose-6-Phosphatase (G6Pase) in Hepatomzellen. Fördert das Überleben von CLL-Lymphozyten durch Aktivierung der Wnt/β;-Catenin-vermittelten Transkription. Bringt eine verzögerte Kardioprotektion in-vivo in einem Rattenmodell durch einen KATP- (ATP-sensitive Kaliumkanäle) und MPTP- (Mitochondrienpermeabilität-Übergangsporen)-abhängigen Mechanismus bei der Reperfusion.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gross, E., et al. 2008. Am. J. Phy. Heart Circ Physiol.294, H1497.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Lu, D., et al. 2004. PNAS.101, 3118.
Carmichael, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 33791.
Culbert, A.A., et al. 2001. FEBS Lett.507, 288.
Lochhead, P.A., et al. 2001. Diabetes50, 937.
Cross, D.A., et al. 2001. J. Neurochem.77, 94.
Coghlan, M.P., et al. 2000. Chem. Biol.7, 793.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable