361565
GSK3β-Inhibitor XIX, IM-12
The GSK3β Inhibitor XIX, IM-12 controls the biological activity of GSK3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
GSK3β-Inhibitor XIX, IM-12, IM-12
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20FN3O2
Molekulargewicht:
377.41
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange-yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
DMSO: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Indolylmaleimid-Derivat und SB-216763-Analog, das als GSK-3β;-Inhibitor wirkt; erzielte einen IC50 von 53 nM in einem In-vitro-Bindungsassay im Vergleich zu 92 nM bei SB-216763 unter den gleichen Assaybedingungen; reduziert die GSK-3β;-Aktivität zu 27 % in einem enzymatischen Assay bei einer Konzentration von 3 µ;M. Reduziert nachweislich die Proliferation von hNPC (humanen neuralen Progenitorzellen) und bewirkt eine Anreicherung von β;-Catenin um den Nukleus von ST14-Zellen im gleichen Maß wie SB-216763. Des Weiteren kann es die Wirkung von stabilisiertem β;-Catenin imitieren, die TCF-Aktivität im Luciferase-Reportergen-Assay hochregulieren und die Differenzierung humaner Progenitorzellen verbessern.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Schmole, AC., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem.18, 6785.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable