Merck
E33300
Sigma-Aldrich
Ethylisocyanat
98%
Synonym(e):
Ethylisocyanat
About This Item
Lineare Formel:
C2H5NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
Beilstein:
773743
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
4.34 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.381 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN=C=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
InChIKey
WUDNUHPRLBTKOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylisocyanat durchläuft bei hohen Temperaturen eine Trimerisierung zur Synthese von Isocyanuraten.
Anwendung
Ethylisocyanat kann verwendet werden, um in Polyglycidol über eine teilweise hydrophobe Modifikation eine Thermoempfindlichkeit hervorzurufen. Das Poly(glycidol-co-ethylglycidylcarbamat), das dadurch gebildet wird, kann einer Photovernetzung in Gegenwart eines Photosensibilisators unterzogen werden, um thermoempfindliche Gele zu bilden. Es kann auch für die Synthese von 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[1,2-d]thiazol-2,6-diaminderivaten, die wirksame DNA-Gyrasehemmer sind, verwendet werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Photocrosslinking Of Polyglycidol And Its Derivative?Route To Thermoresponsive Hydrogels.
Utrata?Wesolek A
Photochemistry and Photobiology, 94(1), 52?60-52?60 (2017)
G S M Sundaram et al.
The Journal of organic chemistry, 72(13), 5020-5023 (2007-06-02)
An efficient route for regio- and chemoselective synthesis of substituted 3-(carboethoxy)imidazo[1,5-a]quinoxalines and novel diimidazo[1,5-a:5',1'-c]quinoxalines via base-induced cycloaddition of ethyl isocyanoacetate to unsymmetrically substituted 3-chloro-2-(methylthio)/2-(methylsulfonyl)quinoxalines has been reported.
Farid M Sroor et al.
Archiv der Pharmazie, 353(10), e2000069-e2000069 (2020-07-14)
Ethyl 2-acrylamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate as well as its corresponding bis-derivatives, 5-10, with aliphatic linkers were synthesized, fully characterized, and tested as novel anticancer agents. The targeted compounds, 5-10, were obtained by the Knoevenagel condensation reactions of bis-o- or -p-aldehyde with a molar
Design, synthesis, and biological evaluation of 1?ethyl?3?(thiazol?2?yl) urea derivatives as Escherichia coli DNA gyrase inhibitors.
Tomasic T
Arch. Pharm. (Weinheim), 351(1) (2018)
M Boutin et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 2(9), 456-461 (2005-08-11)
During the thermal degradation of 1,6-hexamethylenediiso- cyanate-based (HDI) car paint, the eight most abundant isocyanates generated are isocyanic acid, methyl isocyanate, ethyl isocyanate, propyl isocyanate, butyl isocyanate, pentyl isocyanate, hexyl isocyanate, and 1,6-hexamethylenediisocyanate. For the first time, a method using
Protokolle
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan C18
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E33300-25G4061833603215
E33300-500G4061833603222
E33300-250G
E33300-5G4061837512407
E33300-PZ4061822594173