1.51456
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) Hibar® RT 250-4.6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
- Starke Trennwirkung
- Reproduzierbare Ergebnisse über verschiedene Durchläufe und Chargen hinweg
- Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
- Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
- Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
- Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80.000
Symmetrie (Toluol): 0,8 - 1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0 - 3,0
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.