Merck
1.51455
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) Hibar® 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für bis zu 100 % wässrige mobile Phasen. Darüber hinaus weisen sie beste universelle Retentionseigenschaften auf, wie durch den Tanaka-Test nachgewiesen. Dank dieser Eigenschaften bieten die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) ein Höchstmaß an Flexibilität, damit für jede Trennung, einschließlich Umkehrphasentrennung, die optimalen chromatografischen Bedingungen zur Anwendung kommen.Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) Hibar® RT 150-4.6 ist eine gebrauchsfertige Edelstahlsäule, die sich für den Anschluss an jedes HPLC-System eignet.Die Säulenmaße von 150 mm Länge x 4,6 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die Auftrennung komplexer Proben mit einer hochauflösenden HPLC.Die empfohlene Vorsäule ist Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) LiChroCART 4-4, Artikelnummer 1.50250.0001. Für den direkten Anschluss an Hibar® RT-Säulen kann der Vorsäulenhalter für 4-4 LiChroCART-Kartuschen, Artikelnummer 1.51487.0001, verwendet werden.Bei dem Artikel 1.51455.1003 handelt es sich um ein Validierungskit mit 3 HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (3 µm) Hibar® RT 150-4.6 aus 3 verschiedenen Basismaterialchargen.Informieren Sie sich näher über Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Eignet sich für die Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Aminosäuren, Estern, Fettsäuren, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PCB, Peptiden, Phenolen, Konservierungsmitteln, Steroiden und metabolisierten Steroiden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse zwischen Durchläufen und Chargen
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
  • Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 80 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80000
Symmetrie (Toluol): 0,8 - 1,4
k′-Wert (Toluol): 3,5 - 5,5
Rohstoff:
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany