1.50550
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) Hibar® RT 250-4,6, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21.6% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,5