14-573-M
Pim1-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human full length Pim-1, for use in Kinase Assays.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Mol-Gew.
Mw 62 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal GST-markiertes, rekombinantes humanes Pim-1 von voller Länge
Produktherkunft: in E. coli-Zellen exprimiert
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CAMK
Zielprotein: Pim-1
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-573M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von S6-Kinase/Rsk-2-Substratpeptid 2 beurteilt
Physikalische Form
Glutathion-Agarose-Affinitätschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Miriam López-Ramos et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(9), 3171-3185 (2010-04-20)
Protein kinase casein kinase 2 (CK2) is a serine/threonine kinase with evidence of implication in growth dysregulation and apoptosis resistance, making it a relevant target for cancer therapy. Several CK2 inhibitors have been developed showing variable efficiency, emphasizing the need