Merck
NIST2696
Silikatstaub
NIST® SRM® 2696
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 70 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Potassium oxide (K2O), Manganese oxide (Mn2O3), Zinc oxide (ZnO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Iron oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2