Wichtige Dokumente
245801
N-(Hydroxymethyl)acrylamid -Lösung
48 wt. % in H2O
Synonym(e):
Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-Methanolacrylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
30 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Konzentration
48 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.413
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCNC(=O)C=C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
InChIKey
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A monomer in the development of polymer gel dosimeters specifically designed for radiation therapy applications. The incorporation of NHMA enhances the sensitivity of the dosimeter to radiation doses.
- A monomer in the development of thermo-responsive polymeric gates, which exhibits thermo-responsive behavior. The incorporation of NHMA enhances the overall properties of the polymer, allowing for better control over the release mechanisms in response to temperature changes.
- A key monomer in the synthesis of double-hydrophilic and amphiphilic block glycopolymers, contributing to their self-assembly properties, biocompatibility, and functionalization potential. These characteristics make NHMA-based glycopolymers valuable for various biomedical applications, including drug delivery systems, biosensors, and tissue engineering.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?