Merck
436534
Sigma-Aldrich
N-(Isobutoxymethyl)acrylamid
technical grade
Synonym(e):
N -(Isobutoxymethyl)acrylamide, Isobutoxymethylacrylamide
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCONHCH2OCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Form
viscous liquid
Enthält
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
InChIKey
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)