MAB3786-C
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC Antibody 28.9, Ascites Free
clone C-APC 28.9, from mouse
Synonym(e):
Adenomatous polyposis coli protein, Deleted in polyposis 2.5, Protein APC
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C-APC 28.9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APC(324)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunocytochemistry Analysis: A representative detected an increased APC expression in human eyelid adipose-derived stem cells (hEASCs) after neuroinduction at passage 8 (Zhou, J., et al. (2014). J. Cell. Mol. Med. 18(2):326-343).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected a granular APC staining pattern at a subapical region of epithelial cells in fallopian mucosa by fluorescent immunohistochemistry staining of paraffin-embedded, paraformaldehyd-fixed fallopian tube tissue sections (Kessler, M., et al. (2012). Am. J. Pathol. 180(1):186-198).
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable