12667-M
Human Serum Albumin
30% Aqueous Solution
Synonym(e):
Albumin, Humanserum, 30%ige wässrige Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Albumin, Humanserum, 30%ige wässrige Lösung,
Assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChIKey
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3