1.05731
TLC plates, Aluminium oxide 60 F₂₅₄, basic
pkg of 100 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Basic Aluminium Oxide TLC Plates
About This Item
Materialien
aluminum oxide matrix
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 100 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
5 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Dickenschwankung: ≤ 45 µm
d 10 (Laserbeugung, Kornanalyse): 3 - 5 µm
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 8 - 12 µm
d 90 (Laserbeugung, Kornanalyse): 18 - 25 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Alkaloidtest
hRf-Werte
- Brucin, Alkaloidtest:
50 - 65
- Papaverin, Alkaloidtest: 65 - 85
Typischer Wert, gemessen an einer Platte
Eluent: Dichlormethan/ Methanol (98/2 v/v)