1.05581
TLC plastic sheets, Aluminium oxide 60 F₂₅₄, neutral
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonym(e):
Neutral Aluminum Oxide 60 F₂₅₄ TLC Plastic Sheets
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum oxide matrix
plastic support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
d 10 (Laserbeugung, Kornanalyse): 3 - 5 µm
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 8 - 12 µm
d 90 (Laserbeugung, Kornanalyse): 18 - 25 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Alkaloidtest
hRf-Werte
- Brucin, Alkaloidtest:
30 - 40
- Papaverin, Alkaloidtest: 70 - 80
Typischer Wert, gemessen an einer Folie
Eluent: Dichlormethan/ Methanol (98/2 v/v)