1.09137
Natronlauge
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Natronlauge, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agentur
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Verpackung
Titripac® of
Konzentration
1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
13.7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Ozone-Activated Lignocellulose Films Blended with Chitosan for Edible Film Production: Dieses Forschungsprojekt umfasst die Verwendung von Natriumhydroxidlösung zur Präparation und Aktivierung von Lignozellulose, die dann mit Chitosan gemischt wird, um essbare Folien zu erzeugen. Die Studie demonstriert eine neuartige Anwendung in der Lebensmittelverpackungsherstellung (Ebrahimi et al., 2024).
- Tilapia Head Gelatins to Stabilize Fish Oil Emulsions and the Effect of Extraction Methods: Diese Studie untersucht die Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Extraktion von Gelatine aus Tilapia-Köpfen, die dann zur Stabilisierung von Fischölemulsionen verwendet wird. Dabei wird eine innovative Verwendung in der Lebensmittelwissenschaft hervorgehoben (Li et al., 2024).
- Study of Cellulose Dissolution in ZnO/NaOH/Water Solvent Solution and Its Temperature-Dependent Effect Using Molecular Dynamics Simulation: In diesem Artikel wird unter Verwendung einer molekulardynamischen Simulation die Auflösung von Zellulose in einem ZnO/NaOH/Wasser-Lösungsmittelsystem untersucht, um die temperaturabhängigen Effekte zu verstehen und die Anwendung von Natriumhydroxidlösung in der Materialwissenschaft zu demonstrieren (Bourassi et al., 2024).
- Potential for Recycling Metakaolin/Slag-Based Geopolymer Concrete of Various Strength Levels in Freeze-Thaw Conditions: In dieser Studie wird Natriumhydroxidlösung bei der Herstellung von Geopolymerbeton eingesetzt, der auf sein Recyclingpotenzial und seine Haltbarkeit unter Frost-Tau-Wechsel-Bedingungen analysiert wird, um die Anwendung von Natriumhydroxidlösung in der nachhaltigen Baumaterialforschung zu demonstrieren (Liu et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
Titripac-Verpackung® - alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden - weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Hinweis zur Analyse
Stoffmengenkonzentration: 0,995–1,005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,003 mol/L
Rückverfolgbarkeit NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photometric determination with Ammonium vanadate
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Verwandter Inhalt
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.