1.05550
TLC-Aluminiumoxid 60 F₂₅₄, neutral
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum oxide matrix
aluminum support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
d 10 (Laserbeugung, Kornanalyse): 3–5 µm
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 8–12 µm
d 90 (Laserbeugung, Kornanalyse): 18–25 µm
Chromatographischer Test: Alkane
hRf-Werte
- Brucin-, Alkaloid-Test:
25–40
- Papaverin-, Alkaloid-Test: 70–80
An einer Folie ermittelter typischer Wert:
Eluent: Dichlormethan/Methanol (98/2 v/v)