1.04350
L-Histidin -monohydrochlorid Monohydrat
for biochemistry
Synonym(e):
4-Imidazolyl-L-alanin, His
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
149.55 g/L
Dichte
1.49 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
770 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChIKey
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes Kristallpulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (50 g/l, CO₂-freies Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 110 g/l, Salzsäure 120 g/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +9,2 bis +10,6
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Fremd-Aminosäuren: ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (150 °C): 7,0–10,0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable