Aminosäuren
Aminosäuren (AA) sind eine Gruppe organischer Moleküle, bei denen jedes aus einer basischen Aminogruppe (-NH2), einer sauren Carboxylgruppe (-COOH) und einer organischen R-Gruppe (oder Seitenkette) besteht, die bei jeder Aminosäure einzigartig ist. Aminosäuren sind Bausteine von Proteinen und Zwischenstufen im Stoffwechsel. Die Amino- und die Carboxylgruppe von Aminosäuren reagieren und bilden eine kovalente Amidbindung, die als Peptidbindung bezeichnet wird. Diese Eigenschaft der Aminosäuren ermöglicht es ihnen, zu polymerisieren und Proteine sowie Peptide zu bilden, die im Allgemeinen eine kürzere Aminosäurekettenlänge haben. Aminosäuren können in drei Gruppen eingeteilt werden: essentielle Aminosäuren, nicht-essentielle Aminosäuren und semi-essentielle Aminosäuren. Aminosäuren werden häufig als Supplemente in Zellkulturmedien und in der Stoffwechselforschung eingesetzt. Entdecken Sie, wie unsere Aminosäuren in verschiedenen Reinheitsgraden und Qualitäten Ihre Forschung voranbringen können.
Products
Aminosäuren in der Zellkultur
Als Bausteine von Proteinen sind Aminosäuren entscheidend für die Inklusion in Zellkulturmedien. Nicht-essentielle Aminosäuren (NEAA) werden typischerweise vom Organismus selbst hergestellt, können aber den Kulturmedien - einzeln oder in Form eines NEAA-Cocktails - als Ergänzung hinzugefügt werden, um das Zellwachstum zu stimulieren und die Langlebigkeit zu fördern.
Polyaminosäuren
Unsere Polyaminosäuren verfügen über Eigenschaften, die Proteine nachahmen, wodurch sie sich sowohl für den Wirkstofftransport als auch für den Transport von Nukleinsäuren sowohl in vitro als auch in vivo eignen. Wir liefern sowohl Forschungs- als auch cGMP-Polyaminosäuren mit verbesserter Löslichkeit, Stabilität der Wirkstoffanhaftung, Wirkstoffverkapselung, Drug Targeting, Umgehen von Vielfach-Resistenz- (MDR) Faktoren, minimaler Stimulation des Immunsystems, geringer Toxizität und biologischer Abbaubarkeit. Wir fertigen kundenspezifische Polyaminosäuren für bestimmte Molekulargewichtsbereiche oder Polydispersitätsbereiche (Größenverteilung). Darüber hinaus können wir Polyaminosäuren an aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) für die Verwendung beim Wirkstofftransport konjugieren.
Unnatürliche Aminosäuren
Unnatürliche Aminosäuren sind nicht-proteinogene Aminosäuren, die entweder natürlich vorkommen oder chemisch synthetisiert werden. Ob als Bausteine, konformationale Beschränkungen, molekulare Gerüste oder pharmakologisch aktive Produkte, unsere unnatürlichen Aminosäuren stellen eine nahezu unendliche Vielfalt an unterschiedlichen Strukturelementen für die Entwicklung neuer Leitstrukturen in peptidischen und nicht-peptidischen Verbindungen dar. Aufgrund ihrer scheinbar unbegrenzten strukturellen Vielfalt und funktionellen Vielseitigkeit werden sie häufig als chirale Bausteine und molekulare Gerüste beim Aufbau kombinatorischer Bibliotheken verwendet. Werden Sie als molekulare Sonden eingesetzt, können sie dabei unterstützen, die Funktion biologischer Systeme besser zu verstehen. Optimierte und fein abgestimmte Analoga peptidischer Substrate, Inhibitoren oder Effektoren sind auch hervorragende Analysewerkzeuge und molekulare Sonden zur Untersuchung von Signaltransduktionswegen oder der Genregulation.