Merck
H8000
Sigma-Aldrich
L-Histidin
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propionsäure, NSC 137773
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
Beilstein:
84088
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Histidin, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
0.5 M HCl: 50 mg/mL
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChIKey
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Anwendung
L-Histidin wird für die Selektion von transformierten Zellen verwendet. Es wurde auch zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Bildung von durch Verteporfin quervernetzten Oligomeren in zellulären Homogenaten verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Histidin ist eine essenzielle Aminosäure. Sie bindet an Metallionen und kann den Kupfertransport fördern. Histidin ist in großen Mengen am aktiven Situs von Enzymen vorhanden. Darüber hinaus ist es an dem Vorgang beteiligt, Hämgruppen, Makromoleküle und Phosphatgruppen an den Bindungsstellen von Proteinen zu binden.
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)