Wichtige Dokumente
T-038
(+)-11-Nor-Δ9-THC-9-Carboxylsäure-Glucuronid -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(=O)OC4OC(C(O)C(O)C4O)C(O)=O
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)
InChIKey
UWXZAZRSQQLWKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Entwicklung eines automatisierten Probenvorbereitungsverfahrens auf der Grundlage einer Festphasenextraktion (SPE) zum Bestimmen von ∆9-Tetrahydrocannabinol (THC) und seiner drei primären Metabolite in einer Reihe von Matrizen wie Serum, Speichel und Urin mittels Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS)
- Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) zum Bestimmen von Cannabinoiden und deren Metaboliten in Vollblutproben
- Nachweis und Quantifizierung von 11-Nor-∆9-tetrahydrocannabinol-9-carbonsäureglucuronid (THC-COOH-glu) in Haarproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS)
- Gleichzeitige Rückstandsanalyse von Phytocannabinoiden, deren Metaboliten und Stimulanzien vom Amphetamin-Typ (ATS) in 11 Haarproben, die von Drogenkonsumenten erhalten wurden, mittels Flüssigchromatografie in Kombination mit hochauflösender Massenspektrometrie (LC-HRMS)
- Bestimmen von Messunsicherheiten bei der quantitativen Analyse von 11-Nor-∆9-tetrahydrocannabinol-9-carbonsäure (THC-COOH) und ihrem Glucuronid-Analogon (THC-COOH-glu) in Urinproben mittels LC-MS/MS
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
- Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
- Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
- Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
- Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T-038-1ML | 4061837329883 |