Wichtige Dokumente
860493P
Avanti
1-deoxysphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860493P, powder
Synonym(e):
1-deoxysphinganine (m18:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860493P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860493P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860493P
Lipid-Typ
bioactive lipids
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
YRYJJIXWWQLGGV-ZWKOTPCHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)