Wichtige Dokumente
860498P
Avanti
Sphinganine (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
D-erythro-sphinganine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860498P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860498P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860498P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides
- as a medium supplement to test its effect on growth of yeast cells
- in the preparation of bovine serum albumin lipid complex to investigate its effect on non-lysosomal - glucosylceramidase β2 (GBA2) inhibition
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)