Wichtige Dokumente
860474P
Avanti
1-deoxysphinganine-d3
Avanti Research™ - A Croda Brand 860474P, powder
Synonym(e):
1-deoxysphinganine-d3 (m18:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 500 μg (860474P-500ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860474P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC[C@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1/i2D3
InChIKey
YRYJJIXWWQLGGV-DRPYBFESSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)